Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Nacelle ronde pour portoirs ronds
Description
La nacelle ronde doit être utilisée avec les portoirs ronds 14299-14310.
- Non autoclavable
- Jeu de 2
- Refermable avec le bouchon 17299
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon 17299, portoirs ronds n° 14299-14310 |
| Capacité | 4 x 100 ml |
| Quantité | 2 |
| Dimension du tube | 126 mm |