Learn More
Gilac™ Seau rond avec bec verseur et poignée en acier inoxydable
Code produit 15952674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15952674 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15952674 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G615421
Expédition estimée: 09-12-2026
Le seau alimentaire rond avec bec verseur et poignée en acier inoxydable est très résistant.
  • Seau à nourriture
  • Très résistant
  • Jupe anti-usure pour une durabilité accrue du produit
  • Fabriqué en polyéthylène basse densité, ce qui le rend très résistant.
  • Poignée en inox
  • Les dimensions extérieures comprennent les poignées.
Spécification
Type de produit Seau avec bec verseur
Graduations Oui
Matériau PEBD
Capacité (impériale) 3,2 gal.
Certifications/Conformité Certifié pour le contact alimentaire
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 12,2 in
Diamètre (métrique) 310 mm
Matériau de la poignée Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (impériale) 13 in
Hauteur (métrique) 330 mm
Longueur (impériale) 12,6 in
Longueur (métrique) 320 mm
Forme Rond
Température (impériale) 5 °F à 60 °C
Température (métrique) -15 °C à +60 °C
Largeur (impériale) 12,2 in
Largeur (métrique) 310 mm