Learn More
Thermo Scientific™ Nacelle ronde pour rotor Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos
Code produit 10488732 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
18 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10488732 18 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10488732 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75008172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00€
    343.68€ / 1 pièces
    Économisez 86.32€
    20% de réduction
En stock
À utiliser avec le rotor à godets oscillants quatre places 75-003-047
Informations sur la commande
Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. Couvercles étanches aux aérosols (75008173) vendus séparément. Les adaptateurs en option conviennent à des styles et des volumes de tubes différents de 1,5 ml à 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor swing-out pour centrifugeuse Labofuge™ 400 et 400R
Capacité 18 mL
Dimension du tube 1,5 à 100 ml