Learn More
SCAT Bidons ronds
Code produit 10801511 Tous les produits SCAT Europe Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 l
Taille du bouchon:
B53
B83
S65
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10801511 2 L B53 1 pièce
10190560 4 L B83 -
10830201 5 L S65 -
10323490 10 L B83 1 pièce
10398319 10 L S65 1 pièce
10650241 25 L S65 1 pièce
17161511 50 L B83 1 pièce
10650431 60 l S65 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10801511 Fournisseur SCAT Code fournisseur 107711
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
SCAT Les bidons ronds sont idéaux pour la collecte et l'élimination de petites quantités de solvants grâce à leurs dimensions compactes. Plusieurs SCAT Les récipients ronds peuvent être facilement positionnés au niveau du système HPLC et équipés de SCAT SafeyWasteCaps ou le SCAT Centre de tri des déchets universel « Jan ».
  • En PEHD ou PP robuste et résistant à tous les solvants couramment utilisés en laboratoire
  • Disponibles dans les filetages courants S65, S70/71 et B83
  • Capacités de remplissage très compactes de 2 à 4 L, 10 L, 25 L, 50 L et 60 L pour la collecte de solvants volumineux
De nombreuses caractéristiques individuelles telles que des poignées de transport, des poignées ou des échelles de mesure, qui assurent une manipulation sûre des substances dangereuses.
SCAT Les boîtes rondes constituent une alternative ou un complément idéal aux boîtes conventionnelles. SCAT des bidons permettant la séparation physique des solvants et empêchant le mélange de liquides dangereux.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0.5 gal.
Capacité (métrique) 2 L
Taille du bouchon B53
Couleur Blanc (translucide)
Description Boîte ronde 2 L, B53, PE-HD, dimensions (l x H x D) : 119 x 260 x 119 mm
Dimensions (L x l x H) 119 x 260 x 119 mm
Jetable Réutilisable
Matériau PE-HD
Mouth Style Filetage B53
Type de produit Canister
Forme Rond