Learn More
Eppendorf™ Godet de centrifugeuse rond
Code produit 10398602 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2/boîte
4/boîte
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10398602 2/boîte 2 pièces
11857513 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10398602 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5702761001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nacelle pour rotor A-4-38 centrifugeuse 5702/R/RH
• Capacité 4 x 85mL, 40 tubes hémolyse
• Rotor angulaire et rotor libre de 100 à 4400 t/min
• Nacelle ronde
• Accessoires obligatoires rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor de centrifugeuse 5702 A-4-38
Capacité 85 mL
Quantité 2/boîte