Learn More
Buerkle™ Conteneurs ronds
Code produit 17908451 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 L
100 L
250 L
300 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17908451 14 L 1 pièce
17870974 100 L 1 pièce
17890974 250 L 1 pièce
17816414 300 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17908451 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34900144
Expédition estimée: 22-12-2026
Récipient pour différentes applications. Fabriqué sans joint apparent et détendu grâce à la méthode de frittage. L’épaisseur de la paroi augmente vers le bas. Ceci garantit un rapport optimal entre l’épaisseur de la paroi et la charge de remplissage. Sur mesure, échange exclu.
  • PEBD-L (PEBD linéaire), transparent
  • Sans rupture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 24.5 cm
Type Réservoir
Matériau LLDPE
Capacité (métrique) 14 L
Hauteur (métrique) 32.5 cm