Learn More
Gilac™ Poubelle ronde avec poignées noires
Code produit 17958711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17958711 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17958711 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G0306211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.34€
    64.63€ / 1 pièces
    Économisez 31.71€
    32% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
La poubelle ronde avec poignées noires est un conteneur alimentaire rond de 50 L avec poignées.
  • Poubelle ronde de 50 L avec poignées.
  • Couvercle disponible en option.
Spécification
Capacité (métrique) 50 l
Capacité (impériale) 13,2 gal.
Couleur Blanc
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polyéthylène
Type de produit Cubo de basura