Learn More
Gilac™ Poubelle ronde avec couvercle
Code produit 17928751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17928751 35 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17928751 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G6115211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.57€
    55.33€ / 1 pièces
    Économisez 25.24€
    31% de réduction
Expédition estimée: 28-10-2026
La poubelle ronde avec couvercle est également disponible en version avec couvercle basculant ou sans couvercle.
  • Bac de rangement de 35 L.
  • Également disponible en version avec couvercle basculant ou sans couvercle.
Spécification
Capacité (métrique) 35 l
Capacité (impériale) 9,2 gal
Couleur Blanc
Forme Rond
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PE-HD
Type de produit Cubo de basura