Learn More
Gilac™ Récipient rond pour contact alimentaire avec couvercle
Description
- Conteneur rond de 35 L certifié pour le contact alimentaire.
- Existe aussi en version sans couvercle.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Contenedor de alimentos |
| Matériau | Polyethylene |
| Couleur | Blanc |
| Volume (impérial) | 9,2 gal |
| Volume (métrique) | 35 l |