Learn More
Gilac™ Conteneur rond pour contact alimentaire
Code produit 17988921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
35 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17988921 35 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17988921 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G611721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.66€
    34.63€ / 1 pièces
    Économisez 17.03€
    32% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le récipient rond pour contact alimentaire est également disponible dans une version avec couvercle.
  • Conteneur rond de 35 L certifié pour le contact alimentaire.
  • Existe aussi en version avec couvercle.
Spécification
Type de produit Contenedor de alimentos
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Volume (impérial) 9,2 gal
Volume (métrique) 35 l