Learn More
Camping Gaz™ Round Food Icebox
Description
- Glacière portable
- Isolation renforcée
- Qualité alimentaire
- Boîte alimentaire
- Volume 1,2L
- Boîtier en plastique antichoc incassable
- Boîte intérieure étanche amovible
- Isolation en mousse polyuréthane
- Boîte alimentaire
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Diamètre (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Plastic |
| Capacité (métrique) | 1,2 l |