Learn More
Gilac™ Conteneur rond HACCP pour contact alimentaire, 75 L
Description
- Conteneur rond HACCP.
- Certifiés pour le contact alimentaire.
- Pour le stockage, la préparation et le transport des denrées alimentaires.
- Très durable.
- Fond renforcé avec jupe anti-usure.
- Poignées renforcées pour éviter toute déformation pendant le transport.
- En option, deux couvercles au choix.
- Le diamètre extérieur comprend les poignées.
- La largeur correspond au diamètre sans les poignées.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Conteneur de nourriture HACCP |
| Matériau | Polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 19,8 gal. |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) | 670 mm |
| Hauteur (impériale) | 19,1 in |
| Hauteur (métrique) | 485 mm |
| Forme | Rond |
| Volume (impérial) | 19,8 gal. |
| Volume (métrique) | 75 L |
| Afficher plus |