Learn More
Gilac™ Conteneur rond HACCP pour contact alimentaire, 75 L
Code produit 17978971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17978971 Vert 1 pièce
17968981 Blanc 1 pièce
17948751 Jaune 1 pièce
17918461 Bleu 1 pièce
17978831 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17978971 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G612036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.38€
    51.21€ / 1 pièces
    Économisez 25.17€
    32% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le conteneur rond HACCP pour contact alimentaire est certifié pour le contact alimentaire et conçu pour le stockage, la préparation et le transport des denrées alimentaires.
  • Conteneur rond HACCP.
  • Certifiés pour le contact alimentaire.
  • Pour le stockage, la préparation et le transport des denrées alimentaires.
  • Très durable.
  • Fond renforcé avec jupe anti-usure.
  • Poignées renforcées pour éviter toute déformation pendant le transport.
  • En option, deux couvercles au choix.
  • Le diamètre extérieur comprend les poignées.
  • La largeur correspond au diamètre sans les poignées.
Spécification
Type de produit Conteneur de nourriture HACCP
Matériau Polyéthylène
Capacité (métrique) 19,8 gal.
Couleur Vert
Diamètre (métrique) 670 mm
Hauteur (impériale) 19,1 in
Hauteur (métrique) 485 mm
Forme Rond
Volume (impérial) 19,8 gal.
Volume (métrique) 75 L
Largeur (impériale) 21,3 in
Largeur (métrique) 540 mm