Learn More
Foxx Life Sciences Round PP Vacuum Trap System
Description
- Features:
- Vacuum trap assembly with autoclavable PP bottles
- 40 CFR 264.175 compliant aspirator system has a compact, tip-resistant secondary container for stability
- Wide mouth PP bottles allow easy and thorough cleaning
- Standard vacuum trap with 53B VersaCap™ and 83B VersaCap™ closure system with rotating adapter prevents tube tangling
- Applications
- Aspiration of cell culture media
- Vacuum pump trap kit
- Waste collection system for high-purity processes
- Ideal for house vacuum or vacuum pump trap systems
- Aspirator bottle assembly
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Matériau du coffret | Polypropylene |
| Matériau | Polypropylene |
| Pression maximale | 1 bar |
| Comprend | Secondary Container, Bottle, Cap Assembly with Vent Filter, Tubing, Pinch Clamp |
| Longueur (métrique) | 228.6 mm |
| Type | Round PP Vacuum Trap System |
| Largeur (métrique) | 279.4 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?