Learn More
Gilac™ Panier d’épreuve rond
Description
- La structure de la cavité assure que la préparation est bien ventilée.
- Peut être échelonné et échelonné pour épargner l’espace.
- L’appareil est fourni avec des certificats de contact alimentaire pour une sécurité et une hygiène alimentaires optimales.
- facile à nettoyer et lavée en machine.
- Léger et extrêmement durable.
- large gamme de 10 références de produits pour répondre à tous les besoins (capacité de 0,5 à 2 kg).
- Douleur (G072030) disponible en option.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Panier d’épreuve |
| Matériau | Polypropylène |
| Capacité (impériale) | 1.1/1.7 lb. |
| Capacité (métrique) | 0,5/0,75 kg |
| Diamètre (métrique) | 20 cm |
| Hauteur (impériale) | 3,5 in |
| Hauteur (métrique) | 9 cm |
| Forme | Rond |
| Volume (métrique) | 0.5/0.75 kg |