Learn More
Gilac™ Panier d’épreuve rond
Code produit 17928881
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5/0,75 kg
1,5/2 kg
1 kg
Diamètre (métrique):
20 cm
23 cm
27 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
17928881 1 kg 23 cm 1 pièce
17908811 0,5/0,75 kg 20 cm 1 pièce
17988801 1,5/2 kg 27 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17928881 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G070160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le panier rond pour l’épreuve de sang permet de vérifier que la préparation est bien ventilée. Il peut être échelonné, archivé et échelonné pour Notice d’espace.
  • La structure de la cavité assure que la préparation est bien ventilée.
  • Peut être échelonné et échelonné pour épargner l’espace.
  • L’appareil est fourni avec des certificats de contact alimentaire pour une sécurité et une hygiène alimentaires optimales.
  • facile à nettoyer et lavée en machine.
  • Léger et extrêmement durable.
  • large gamme de 10 références de produits pour répondre à tous les besoins (capacité de 0,5 à 2 kg).
  • Douleur (G072030) disponible en option.
Spécification
Type de produit Panier d’épreuve
Matériau Polypropylène
Capacité (impériale) 2.2 lb.
Capacité (métrique) 1 kg
Diamètre (métrique) 23 cm
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 9 cm
Forme Rond
Volume (métrique) 1 kg