Learn More
Gilac™ Panier de fermentation rond
Code produit 17988801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5/0,75 kg
1,5/2 kg
1 kg
Diamètre (métrique):
20 cm
23 cm
27 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
17988801 1,5/2 kg 27 cm 1 pièce
17908811 0,5/0,75 kg 20 cm 1 pièce
17928881 1 kg 23 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17988801 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G070170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.84€
    32.03€ / 1 pièces
    Économisez 12.81€
    28% de réduction
Expédition estimée: 14-10-2026
Le panier de fermentation rond assure une bonne ventilation de la pâte. Il peut être décalé, empilé et imbriqué pour gagner de la place.
  • La structure alvéolaire assure une bonne ventilation de la pâte.
  • Peuvent être décalés, empilés et imbriqués pour gagner de la place.
  • Fourni avec des certificats de contact alimentaire pour une sécurité et une hygiène alimentaires optimales.
  • Facile à nettoyer et lavable en machine.
  • Légère et extrêmement résistante.
  • Large gamme de 10 références produits pour répondre à tous les besoins (capacité de 0,5 à 2 kg).
  • Doublure (G072030) disponible en option.
Spécification
Type de produit Panier d’épreuve
Matériau Polypropylène
Capacité (impériale) 3.3/4.4 lb.
Capacité (métrique) 1,5/2 kg
Diamètre (métrique) 27 cm
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 9 cm
Forme Rond
Volume (métrique) 1.5/2 kg