Learn More
Gilac™ Poubelle ronde à tri sélectif
Description
- Poubelle ronde idéale comme poubelle de recyclage.
- Très durable.
- Fond renforcé avec jupe anti-usure.
- Poignées renforcées pour éviter toute déformation pendant le transport.
- En option, deux couvercles au choix.
- Le diamètre extérieur comprend les poignées.
- La largeur correspond au diamètre sans les poignées.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 l |
| Diamètre (métrique) externe | 610 mm |
| Diamètre (impériale) externe | 24 in |
| Capacité (impériale) | 13,2 gal. |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 465 mm |
| Forme | Rond |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Hauteur (impériale) | 18,3 in |
| Matériau | PE-HD |
| Afficher plus |