Learn More
Gilac™ Poubelle ronde à tri sélectif
Code produit 17998981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
75 l
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur unitSize
17998981 50 l Jaune 1 pièce
17918851 50 l Blanc 1 pièce
17978851 50 l Bleu 1 pièce
17978391 50 l Vert 1 pièce
17948531 50 l Rouge 1 pièce
17948831 75 l Blanc 1 pièce
17998901 75 l Jaune 1 pièce
17968831 75 l Bleu 1 pièce
17948941 75 l Rouge 1 pièce
17908551 75 l Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17998981 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G6132231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.40€
    35.32€ / 1 pièces
    Économisez 14.08€
    28% de réduction
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La poubelle de tri sélectif ronde est idéale comme poubelle de recyclage très résistante. Fond renforcé avec jupe anti-usure.
  • Poubelle ronde idéale comme poubelle de recyclage.
  • Très durable.
  • Fond renforcé avec jupe anti-usure.
  • Poignées renforcées pour éviter toute déformation pendant le transport.
  • En option, deux couvercles au choix.
  • Le diamètre extérieur comprend les poignées.
  • La largeur correspond au diamètre sans les poignées.
Spécification
Capacité (métrique) 50 l
Diamètre (métrique) externe 610 mm
Diamètre (impériale) externe 24 in
Capacité (impériale) 13,2 gal.
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) 465 mm
Forme Rond
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (impériale) 18,3 in
Matériau PE-HD
Type de produit Cubo de basura