Learn More
W.S. TYLER™ Brosse pour tamis rond
Code produit 10073543 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tamis de test
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
10073543 Tamis de test 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10073543 Supplier W.S. TYLER™ Supplier No. 5998696
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
W.S.Les brosses à tamis rond Tyler sont idéales pour le nettoyage des tamis à mailles fines et grosses, à mailles de 120 et inférieures.L’entretien et le nettoyage corrects des tamis empêchent d’endommager les trous des grilles, en les maintenant propres et exempts de particules, et en garantissent une durée de vie utile conforme aux spécifications la plus longue possible, ainsi que des résultats précis.
  • Pour tamis à mailles de 120 et plus fins
  • Assure la propreté des tamis pour une meilleure séparation
  • N’endommage ou ne compromet pas les performances des grilles
  • Poils en nylon
Specifications
Matériau Poils en nylon, manche en bois
Description Brosse de nettoyage pour tamis
À utiliser avec (application) Nettoyage de tamis
À utiliser avec (équipement) Tamis de test
Granulométrie Nettoie mailles de 120 et plus fines