Learn More
AMSTA Rostfritt Couvercle rond en acier inoxydable
Code produit 11854361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
270 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11854361 270 mm 1 pièce
11844361 350 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11854361 Fournisseur AMSTA Rostfritt Code fournisseur 5110270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    51.91€ / 1 pièces
    Économisez 4.09€
    7% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Couvercles en acier inoxydable de haute qualité, disponibles en différents diamètres.
  • Qualité
  • finition de qualité pharmaceutique
  • production durable
  • Fabriqué en Suède
Spécification
Type de produit Couvercle de fût (simple)
Diamètre (métrique) interne 270 mm