Learn More
Thermo Scientific™ Cellules de tubes à essai ronds pour spectrophotomètres Thermo Scientific Spectronic™ 20+ et 20D+
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- Optical class
- Cat. No. 07-144-15 1/2 in. diameter test tube cell replacements for originals supplied with instrument Cat. No. 07-144-40 3/4 in. diameter test tube cells require 07-144-20 adapter and 07-144-24 light shield (sold separately)
- Cat. No. 07-144-38 test tube cell is 1 in. diameter and requires 07-144-22 adapter and 07-144-24 light shield (sold separately)
- Packaged in box of 12
Spécification
Spécification
| Type | Tube à essai |
| Matériau | Verre optique |
| Longueur du trajet optique | 25,4 mm |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres Thermo Scientific Spectronic™ 20 et 20D. |