Learn More
Buerkle™ Cuve avec partie supérieure ronde
Code produit 10732907 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 L
50 L
75 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10732907 40 L 1 pièce
11843492 - 1 pièce
10356612 50 L 1 pièce
10412372 75 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique …
Code produit 10732907 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34820040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.86€
    71.80€ / 1 pièces
    Économisez 3.06€
    4% de réduction
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique …
Cuve pour toute utilisation, avec bord épais et poignées de transport pratiques pour un transport en toute sécurité. Un couvercle peut être livré pour chaque cuve.
  • Cuve en PEHD
  • Résistant aux températures de -30 °C à +70 °C
  • Adaptée à une utilisation alimentaire
  • Haut degré de résistance chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cuve
Capacité (métrique) 40 L
Graduations None
Matériau HDPE
Couleur White
Diamètre (métrique) du fond 330 mm
Diamètre (métrique) supérieur 370 mm
À utiliser avec (équipement) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Hauteur (impériale) 17.32 in.
Hauteur (métrique) 440 mm
Quantité 1 de chaque
Forme Rond
Température (métrique) -30°C à +70°C