Learn More
Gilac™ Baignoire ronde à fond renforcé
Code produit 16284011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 l
50 l
75 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16284011 50 l 1 pièce
16274011 35 l 1 pièce
16204021 75 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16284011 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G608221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.53€
    43.94€ / 1 pièces
    Économisez 21.59€
    32% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
La cuve ronde à fond renforcé possède des parois rigides pour éviter toute déformation lorsqu'elle est chargée. Poignées ergonomiques.
  • Parois rigides pour éviter toute déformation sous charge
  • Poignées ergonomiques
  • Facile à nettoyer et à sécher
  • Jupe anti-usure
  • Dimensions avec poignées
Spécification
Certifications/Conformité Certifié pour le contact alimentaire
Type de produit baignoire ronde renforcée
Capacité (impériale) 13,2 gal
Capacité (métrique) 50 l
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Contact alimentaire
Matériau PEBD
Température max. (métrique) 60 °C
Forme Rond
Longueur (impériale) 24,4 in
Longueur (métrique) 620 mm
Largeur (impériale) 21,5 in
Largeur (métrique) 545 mm
Hauteur (impériale) 13,4 in
Hauteur (métrique) 340 mm
Diamètre (impériale) interne 15,7 in
Diamètre (impériale) externe 24,4 in
Diamètre (métrique) interne 400 mm
Diamètre (métrique) externe 620 mm
Poids (impériale) 90,66 oz.
Poids (métrique) 2.57 kg