Learn More
Roxadustat, MedChemExpress
Code produit. 16495678
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Code produit. 16495678
Marque: Medchem Express HY13426
MedChemExpress Roxadustat is an oral hypoxia-inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitor (HIF-PHI) that promotes erythropoiesis through increasing endogenous erythropoietin, improving iron regulation, and reducing hepcidin.
Roxadustat is an oral hypoxia-inducible factor prolyl-hydroxylase inhibitor (HIF-PHI) that promotes erythropoiesis through increasing endogenous erythropoietin, improving iron regulation, and reducing hepcidin.
Spécification
Nom chimique ou matériau Roxadustat
CAS 808118-40-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H16N2O5
Quantité 10 mg
Synonyme FG-4592
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.82 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(C(C)=N1)C=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 352.34
Poids de la formule 352.34
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.