Learn More
Chlorhydrate d'acétate de roxatidine, TRC
Code produit 30424640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR7008701G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Roxatidine Acetate Hydrochloride
CAS 93793-83-0
Formule moléculaire C19 H28 N2 O4 . Cl H
Quantité 1 g
Synonyme Acetamide','2-(acetyloxy)-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','hydrochloride (1:1), Acetamide','2-(acetyloxy)-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','monohydrochloride (9CI), Altat, Gastralgin, HOE 760, Neo H2, Roxatidine acetate hydrochloride, Roxit, TZU 0460, Zarocs
Formule InChI InChI=1S/C19H28N2O4.ClH/c1-16(22)25-15-19(23)20-9-6-12-24-18-8-5-7-17(13-18)14-21-10-3-2-4-11-21;/h5,7-8,13H,2-4,6,9-12,14-15H2,1H3,(H,20,23);1H
SMILES Cl.CC(=O)OCC(=O)NCCCOc1cccc(CN2CCCCC2)c1
Nom IUPAC [2-oxo-2-[3-[3-(pipéridin-1-ylméthyl)phénoxy]propylamino]éthyl] acétate;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 384.9
Poids de la formule 384.1816