Learn More
Thermo Scientific Chemicals Roxithromycine, 96 %
Code produit 15509493 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15509493 25 g 25g
15599483 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15509493 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 459570250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80214-83-1
Formule moléculaire C41H76N2O15
Poids moléculaire (g/mol) 837.06
Numéro MDL MFCD00214389
Clé InChI RXZBMPWDPOLZGW-KMAKEOJNSA-N
Synonyme roxithromycin
CID PubChem 133687104
Nom IUPAC (3S,5R,6S,7S,9S,10E,11R,12S,13R)-6-[4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-7,12,13-trihydroxy-4-(5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl)oxy-10-(2-méthoxyethoxyméthoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-oxacyclotetradecan-2-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC2OC(C)CC(C2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Roxithromycin
Point de fusion 111.0°C to 118.0°C
Point d’éclair > 110°C
Résidus d’allumage 0.1% max
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 837.06
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Roxithromycin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.