Learn More
Tocris Bioscience™ RP 001 hydrochloride
Code produit 18044972
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18044972 10 mg 10mg
18054632 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18044972 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4289/10
Potent S1P1 agonist
Potent agonist of S1P1 receptors (EC50 = 9 pM). Induces internalization and polyubiquitination of S1P1 in vitro. Selective for S1P1 over S1P2 - S1P4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306761-53-4
Formule moléculaire C24H25ClN4O4
Spécification
Nom chimique ou matériau RP 001 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 468.93
Pureté >98%
Poids moléculaire 468.938