Learn More
Thermo Scientific™ Milieu RPMI 1640 pour SILAC
Code produit 15899041 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15899041 6 x 500 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15899041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A33823
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Analysez l’expression des protéines par spectrométrie de masse à l’aide de ces milieux ou additifs pour un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC).
Le milieu RPMI Thermo Scientific pour SILAC est optimisé pour une utilisation avec un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC) pour analyser l’expression des protéines par spectrométrie de masse (MS).
Le marquage isotopique des acides aminés dans les cultures cellulaires (méthode SILAC) est une méthode performante permettant d’identifier et de quantifier les changements différentiels relatifs dans les échantillons de protéines complexes. Cette approche implique l’intégration métabolique in vivo d’acides aminés “lourds” marqués 13C ou 15 dans les protéines, suivie de la spectrométrie de masse (MS) pour l’identification, la caractérisation et la quantification accélérées et complètes des protéines.
Ce milieu SILAC est utilisé avec des acides aminés lourds et légers pour le marquage isotopique différentiel des cellules pour l’analyse de SILAC. Les milieux SILAC complétés par des acides aminés lourds sont capables d’incorporer près de 100 % des marquages dans les protéines des cellules vivantes.
Caractéristiques du milieu RPMI pour SILAC :
  •  Flexible — milieu liquide qui présente une insuffisance en L-lysine et L-arginine, qui permet une couverture protéomique plus complète par la biais d’un marquage d’acides aminés isotopiques multiples
  • Qualité supérieure — Les milieux sont stériles, exempts d’endotoxines et compatibles avec la culture cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Lysat cellulaire
Type de produit Milieux de culture
Contenu et stockage Conservez à 2–8°C.
Marqueur ou colorant Isotope de masse de l’acide aminé
Conditions d’expédition Température ambiante
Matériau de départ Lysat cellulaire
Type de produit final Milieu liquide
Quantité 6 x 500 ml
Forme Liquide