Learn More
MP Biomedicals™ Milieu RPMI 1640, 1X Liq. sans L-Glutamine, L-Cystéine, L-Cystine et L-Méthionine
Code produit 11450425 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450425 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11450425 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091646454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.75€
    55.65€ / 500mL
    Économisez 14.10€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Milieu à usage général basé sur la gamme de milieux RPMI 1630
Le milieu RPMI 1640 a été développé à l’origine par Moore et ses collègues du Roswell Park Memorial Institute (RPMI).Basé sur la lignée de milieu RPMI 1630 qui utilise un système tampon bicarbonate et les altérations des quantités d’acides aminés et de vitamines.
Le RPMI a été utilisé avec succès pour la culture de leucocytes normaux humains et néoplasiques.Il s’agit maintenant d’un milieu apprécié à usage général lorsqu’il est enrichi correctement.
Spécification
Forme Liquide
Type de produit RPMI 1640
Stérilité Stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans cystine, Sans cystéine, Sans méthionine
Quantité 500 mL
pH 6,8 à 7,4
Contenu et stockage 4°C
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.