Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640
Code produit 11530586 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
100 ml
20 x 100 ml
500 mL
6 x 1 000 ml
Avec additifs:
Glutamine, Rouge de phénol
Rouge de phénol
Sans additif:
Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Conditionnement:
1 kit
100mL
1L
20 PCS
500mL
6 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Conditionnement
11530586 500 mL Glutamine, Rouge de phénol Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium 500mL
11540586 100 ml Glutamine, Rouge de phénol Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium 100mL
10432512 1 000 ml Glutamine, Rouge de phénol Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium 1L
11560586 20 x 100 ml Glutamine, Rouge de phénol Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium 1 kit
10247302 6 x 1 000 ml Glutamine, Rouge de phénol Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium 6 PCS
11554446 20 x 100 ml Rouge de phénol Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11530586 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21875034
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu RPMI 1640
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une grande variété de modifications de RPMI 1640 Gibco™ pour toute une gamme d’applications de cultures cellulaires.
Le milieu RPMI 1640 Gibco™ est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Les clients qui utilisent le RPMI 1640 Gibco™ dans un procédé de fabrication, et ayant soumis une demande à la FDA, peuvent nous réclamer une lettre d’autorisation pour référencer notre Drug Master File ou DMF (fichier maître des médicaments) de type II.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ RPMI 1640 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11875-127). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu RPMI 1640
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7 à 7,4
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu RPMI 1640, 500 ml, concentration 1 X, forme liquide, avec L-glutamine, rouge de phénol, pH de 7 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité entre 260 et 310 mOsm/kg, conditions de stockage de 2 à 8°C, utilisé pour la culture de cellules