Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640
Code produit 12004997 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12004997 10 x 500 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12004997 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21875091
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
RPMI 1640 Medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium has since been found suitable for a variety of mammalian cells, including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinomas. We offer a variety of RPMI 1640 Medium modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
À l’origine, le milieu RPMI 1640 a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une variété de modifications du milieu RPMI 1640 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu RPMI est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, rouge de phénol
Sans : HEPES
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu RPMI
Le milieu RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées. Le milieu RPMI 1640 ne contient pas de protéines, de lipides ni de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l), et par conséquent nécessite un environnement contenant 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Les clients utilisant le milieu Gibco™ RPMI 1640 dans un procédé de fabrication, ayant soumis une demande à la FDA, peuvent nous demander une lettre d’autorisation pour référencer le Drug Master File ou DMF (fichier principal des médicaments) de type II.
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit RPMI 1640
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Mammalian Cell Culture
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 x 500 mL
Conditions d’expédition Ambient
Format Bottles
Osmolalité 260 à 310 mOsm/kg
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. Tenir à l’abri de la lumière
Condition d’expédition : température ambiante.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.
Environnement culturel CO2
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Show More Show Less
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.