Learn More
MP Biomedicals™ Milieu RPMI 1640
Code produit 11400385 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
6,9 à 7,2
6,9 à 7,4
Contenu et stockage:
15° à 30°C
4°C
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Contenu et stockage Conditionnement
11400385 6,9 à 7,2 15° à 30°C 500mL
11410385 6,9 à 7,4 4°C 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400385 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091260254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.58€
    32.55€ / 500mL
    Économisez 3.03€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Milieux enrichis à usage général avec de nombreuses applications pour une vaste gamme de cellules de mammifères, notamment le myélome humain, l’hybridome de souris, les leucocytes humains et les lymphocytes B et T
Spécification
Type de produit Milieu RPMI 1640
Stérilité Stérile
Sans additif Sans glutamine
Quantité 500 mL
pH 6,9 à 7,2
Contenu et stockage 15° à 30°C