Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, supplément GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Code produit 11554516 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500mL
500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11554516 500 ml 500mL
12027599 10 x 500mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11554516 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 61870010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu RPMI 1640, supplément GlutaMAX™
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une variété de modifications de RPMI 1640 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation du milieu RPMI 1640
Le milieu RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu essentiel minimal Eagle ni du milieu Eagle modifié de Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées. Associé à un supplément GlutaMAX™, le milieu DMEM RPMI 1640 minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser. Le milieu RPMI 1640 ne contient pas de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Les clients qui utilisent le Gibco™ RPMI 1640 dans un procédé de fabrication, et ayant soumis une demande à la FDA, peuvent nous réclamer une lettre d’autorisation pour référencer notre Drug Master File de type II.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu RPMI 1640 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (61870-036). Cette installation est également homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI)
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,0 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu 1640 du Roswell Park Memorial Institute (RPMI), 500 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec Glutamax™, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 260 à 310 mOsm/kg, pour culture de cellules de mammifères