Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, supplément GlutaMAX™, HEPES
Code produit 11554526 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
20 pièces
5000mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11554526 10 x 500 ml 5000mL
11534526 100 ml 100mL
11544526 500 ml 500mL
11564526 20 x 100 ml 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11554526 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 72400054
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu RPMI 1640, supplément GlutaMAX™, HEPES
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous offrons diverses modifications du milieu Gibco™ RPMI 1640 pour un éventail d’applications de culture cellulaire.
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu minimum essentiel de Eagle ni du milieu de Eagle modifié par Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées. Le RPMI Gibco™ avec supplément GlutaMAX™ minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance des cellules dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Réservé à un usage diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les utilisations autres que l’utilisation prévue peuvent constituer une violation de la législation locale. 
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
Le RPMI Gibco™ 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ RPMI 1640 fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme à la norme ISO 13485.
Le RPMI 1640 contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI)
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, HEPES
Sans additif Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,0 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu 1640 du Roswell Park Memorial Institute (RPMI), 10 x 500 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec Glutamax™ I, rouge de phénol, HEPES, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 270 à 310 mOsm/kg, pour culture de cellules de