Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, supplément GlutaMAX™, HEPES
GREENER_CHOICE
Code produit 11564526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
20 pièces
5000mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11564526 20 x 100 ml 20 pièces
11534526 100 ml 100mL
11544526 500 ml 500mL
11554526 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11564526 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 72400112
Simplifiez votre flux de travail d’expression génique
Utilisez le code promo 27975
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Milieu RPMI 1640, supplément GlutaMAX™, HEPES
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Le milieu RPMI 1640 s’est depuis avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une grande variété de modifications de RPMI 1640 Gibco™ pour toute une gamme d’applications de cultures cellulaires. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le milieu
Gibco™ RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et de fortes concentrations de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu essentiel minimal de Eagle ni du milieu de Eagle modifié par Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées. Associé au supplément GlutaMAX™, Gibco™ RPMI 1640 vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Les clients qui utilisent le Gibco™ RPMI 1640 dans un procédé de fabrication, et ayant soumis une demande à la FDA, peuvent nous réclamer une lettre d’autorisation pour référencer notre Drug Master File de type II.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu Gibco™ RPMI 1640 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (72400-047). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le RPMI 1640 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI)
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, HEPES
Sans additif Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 20 x 100 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
Description Milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI), 20 x 100 ml, liquide, tampon HEPES, indicateur rouge de phénol, avec Glutamax™ I, rouge de phénol, HEPES, supplémentation en sérum standard, pour la culture de cellules de mammifères