Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, HEPES
Code produit 11584506 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
20 x 100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
20 PCS
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584506 100 mL 100mL
11594506 500 ml 500mL
11504516 20 x 100 ml 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11584506 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 52400017
 Article restreint
En stock
Milieu RPMI 1640, HEPES
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une grande variété de modifications de RPMI 1640 Gibco™ pour toute une gamme d’applications de cultures cellulaires.
Le milieu
Gibco™ RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et de fortes concentrations de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu essentiel minimal de Eagle ni du milieu de Eagle modifié par Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Les clients qui utilisent le Gibco™ RPMI 1640 dans un procédé de fabrication, et ayant soumis une demande à la FDA, peuvent nous réclamer une lettre d’autorisation pour référencer notre Drug Master File ou DMF (fichier maître des médicaments) de type II.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu Gibco™ RPMI 1640 fabriqué sur notre site situé à Grand Island (22400-097). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le RPMI 1640 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI)
Avec additifs Glutamine, HEPES, Rouge de phénol
Sans additif Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 100 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,0 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu 1640 du Roswell Park Memorial Institute (RPMI), 100 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec L-glutamine, HEPES, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 270 à 310 mOsm/kg, pour culture de cellules de mammifères