Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, HEPES
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | RPMI 1640 |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Afficher plus |