Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, HEPES, sans glutamine
Code produit 11554496 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11554496 500 mL 500mL
11564496 10 x 500 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11554496 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 42401018
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche.
Roswell Le milieu RPMI 1640 (Park Memorial Institute) a été initialement développé pour cultiver des cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une variété de Gibco™ Modifications du milieu RPMI 1640 pour une gamme d'applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation appropriée à l'aide de l'outil de sélection des médias.
Le milieu RPMI 1640 est modifié comme suit :
Avec : Rouge de phénol, HEPES
Sans : L-glutamine
La formulation complète est disponible.
Gibco™ Le milieu RPMI 1640 se distingue des autres milieux par sa teneur en glutathion, un agent réducteur, et en vitamines à forte concentration. Le RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu essentiel minimal d'Eagle ni dans le milieu d'Eagle modifié de Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique sur l’homme ou l’animal
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le RPMI 1640 utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,0 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10 % de CO2 pour maintenir un pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit RPMI 1640
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Osmolalité 270 à 310 mOsm / kg
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.
Environnement culturel CO2
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.