Description
Roswell Le milieu RPMI 1640 (Park Memorial Institute) a été initialement développé pour cultiver des cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une variété de Gibco™ Modifications du milieu RPMI 1640 pour une gamme d'applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation appropriée à l'aide de l'outil de sélection des médias.
Le milieu RPMI 1640 est modifié comme suit :
Avec : Rouge de phénol, HEPES
Sans : L-glutamine
La formulation complète est disponible.
Gibco™ Le milieu RPMI 1640 se distingue des autres milieux par sa teneur en glutathion, un agent réducteur, et en vitamines à forte concentration. Le RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu essentiel minimal d'Eagle ni dans le milieu d'Eagle modifié de Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique sur l’homme ou l’animal
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le RPMI 1640 utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,0 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10 % de CO2 pour maintenir un pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI) |
| Avec additifs | Rouge de phénol, HEPES |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Quantité | 10 x 500 mL |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 7,0 à 7,4 |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.