Learn More
Sartorius RPMI 1640 Medium avec L-Glutamine
Code produit 31908385 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908385 500 mL 500mL
31908352 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31908385 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 011001A
 Article restreint
En stock
Développé pour la culture à long terme de cellules sanguines, y compris des leucocytes humains normaux et anormaux ainsi que des cultures d’hybridomes.
  • Modifié avec de la glutamine
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire RPMI
Avec additifs Glutamine
Sans additif Néant
Quantité 500 mL