Learn More
Sartorius RPMI 1640 Medium avec L-Glutamine et HEPES
Code produit 31908475 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908475 100 mL 100mL
31908408 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31908475 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 011061B
 Article restreint
En stock
Développé pour la culture à long terme de cellules sanguines, y compris des leucocytes humains normaux et anormaux ainsi que des cultures d’hybridomes.
  • Roswell Le milieu Park Memorial Institute (RPMI) 1640 a également été jugé adapté à une variété de cellules de mammifères, notamment HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes et carcinomes.
  • Sartorius propose une variété de modifications du milieu RPMI 1640 pour diverses applications de culture cellulaire.
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire RPMI
Avec additifs HEPES, Glucose, Glutamine, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol
Sans additif Néant
Quantité 100 mL