Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, HEPES faible, bicarbonate faible, sans glutamine
Tous les produits Gibco ProduitsDescription
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer. RPMI 1640 has since been found suitable for a variety of mammalian cells including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinomas. We offer a variety of Gibco™ RPMI 1640 modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
| Avec | Sans |
| • Rouge de phénol | • L-glutamine |
| • HEPES |
La formulation complète est disponible.
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 se distingue des autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu minimum essentiel de Eagle ni du milieu Eagle modifié du Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes en très fortes concentrations.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné au diagnostic ou à l’usage thérapeutique chez l’animal ou l’humain.
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme à la norme ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Specifications
Specifications
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | RPMI 1640 |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | HEPES, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Show More |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.