Learn More
Corning™ Milieu RPMI 1640 (Mod.) 1 X sans L-glutamine
BIOPHARMA
Code produit 15303561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/paquet
Avec additifs:
Aucun
Sans additif:
Sans glutamine
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Conditionnement
15303561 6/paquet Aucun Sans glutamine 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15303561 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 15040CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.30€
    34.28€ / 6 pièces
    Économisez 48.02€
    58% de réduction
 Article restreint
En stock
Faibles niveaux garantis d’endotoxines ≤ 0,025 EU/ml
  • Les milieux prêts à l’emploi pour la culture cellulaire mammifère in vitro sont fournis dans des flacons en plastique en polyéthylène teraphtalate (PET)
  • Les revêtements de bouchons soudés par ultrasons éliminent les résines ou colles toxiques qui pourraient se lixivier dans le milieu
  • Expédié à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit RPMI 1640 sans L-glut
Stérilité Stérile
Avec additifs Aucun
Sans additif Sans glutamine
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 6/paquet
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule Sels inorganiques : 100,00 mg/L de Ca(NO3)2.4H2O, 400,00 mg/L de KCl, 48,80 mg/L de MgSO4 (anhydre), 6 000,00 mg/L de NaCl, 800,70 mg/L de Na2HPO4 (anhydre), 2 000,00 mg/L de NaHCO3 ; Acides aminés : 200,00 mg/L de L-arginine, 56,82 mg/L de L-asparagine.H2O, 20,00 mg/L d’acide L-aspartique, 65,20 mg/L de L-cystine.2HCl, 20,00 mg/L d’acide L-glutamique, 10,00 mg/L de glycine, 15,00 mg/L de L-Histidine, 20,00 mg/L d’hydroxy-L-proline, 50,00 mg/L de L-isoleucine, 50,00 mg/L de L-leucine, 40,00 mg/L de L-lysine. HCl, 15,00mg/L de L-méthionine, 15,00mg/L de L-phénylalanine, 20,00mg/L de L-proline, 30,00mg/L de L-sérine, 20,00mg/L de L-thréonine, 5,00mg/L de L-tryptophane, 28,83mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 20,00mg/L de L-valine ; Vitamines : 0,20 mg/l de biotine, 0,25 mg/l de pantothénate de D-calcium, 3,00 mg/l de chlorure de choline, 1,00 mg/l d’acide folique, 35,00 mg/l d’i-inositol, 1,00 mg/l de nicotinamide, 1,00 mg/l d’acide para aminobenzoïque, 1,00 mg/l de pyridoxine. HCl, 0,20 mg/l de riboflavine, 1,00 mg/l de thiamine. HCl, 0,005mg/L de vitamine B12 ; Autres : 2 000,00 mg/l de D-glucose, 1,00 mg/l de glutathion (réduit), 5,00 mg/l de rouge de phénol. Na ; Ajouter : 300,00 mg/L de poudre de L-glutamine, solution 200 mM 10,27 ml/L.
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C