Description
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous offrons diverses modifications du milieu Gibco™ RPMI 1640 pour un éventail d’applications de culture cellulaire.
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu minimum essentiel de Eagle ni du milieu Eagle modifié du Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes en très fortes concentrations.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné au diagnostic ou à l’usage thérapeutique chez l’animal ou l’humain.
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme à la norme ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu minimum essentiel de Eagle ni du milieu Eagle modifié du Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes en très fortes concentrations.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné au diagnostic ou à l’usage thérapeutique chez l’animal ou l’humain.
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme à la norme ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | RPMI 1640 |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Gamme de produits | Gibco |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.