Description
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Life Technologies propose plusieurs modifications du milieu RPMI 1640 Gibco™ pour un large éventail d’applications de culture cellulaire.
Le milieu RPMI 1640 Gibco™ est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Les clients utilisant le RPMI 1640 Gibco™ dans un procédé de fabrication, qui doivent se soumettre à la FDA, peuvent nous demander une lettre d’autorisation pour référencer leur Drug Master File ou DMF (fichier maître des médicaments) de type II.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, Life Technologies propose un produit comparable au milieu RPMI 1640 Gibco™, fabriqué sur notre site situé à Grand Island (31800-089). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ L-15 en poudre nécessite l’ajout de bicarbonate de sodium, l’ajustement du pH et une filtration lors de la préparation.
Le milieu RPMI 1640 Gibco™ est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Les clients utilisant le RPMI 1640 Gibco™ dans un procédé de fabrication, qui doivent se soumettre à la FDA, peuvent nous demander une lettre d’autorisation pour référencer leur Drug Master File ou DMF (fichier maître des médicaments) de type II.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, Life Technologies propose un produit comparable au milieu RPMI 1640 Gibco™, fabriqué sur notre site situé à Grand Island (31800-089). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ L-15 en poudre nécessite l’ajout de bicarbonate de sodium, l’ajustement du pH et une filtration lors de la préparation.
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI) |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium, Sans bicarbonate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 1 L |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 7,4 à 7,6 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Description | Milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI), 1 L, poudre, pH 7,4 à 7,6, avec L-glutamine, rouge de phénol, durée de conservation 36 mois, osmolalité de 230 à 280 mOsm/kg, pour culture de cellules de mammifères. |