Learn More
Milieu RPMI 1640, poudre, MP Biomedicals
Code produit 11470315 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11470315 10 x 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11470315 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091060120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.46€
    152.25€ / 10L
    Économisez 14.21€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Formulé pour soutenir les cellules lymphoblastoïdes dans la culture en suspension, mais il a depuis été démontré supportant une grande variété de cellules qui dépendent de l’ancrage.
Spécification
Forme Poudre
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
Quantité 10 x 1 L
Contenu et stockage 4°C