Learn More
Sartorius RPMI 1640 Milieu sans glucose ni L-Glutamine
Code produit 31908516 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908516 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908516 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 011011A
 Article restreint
En stock
Développé pour la culture à long terme de cellules sanguines, de leucocytes humains (par exemple les globules blancs néoplasiques) et pour les cultures d'hybridomes.
  • Adapté à une variété de cellules de mammifères, notamment HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes et cellules carcinomatiques.
  • Une variété de modifications du milieu RPMI 1640 sont disponibles pour différentes applications de culture cellulaire.
  • Modifié comme suit :
    • Avec du Phénol Rouge
    • Avec du bicarbonate de sodium
    • Sans L-glutamine
    • Sans glucose
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire RPMI
Avec additifs Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans glucose
Quantité 500 mL