Learn More
Cytiva Milieu d’affinité rProtéine A Sepharose™ à débit rapide
Code produit 10117549 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
25 ml
200 ml
Capacité de liaison:
50°mg d’IgG humaine/ml
Milieu de 50°mg d’IgG humaine/ml2
Conditionnement:
1 pièce
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Capacité de liaison unitSize
10117549 200 ml Milieu de 50°mg d’IgG humaine/ml2 1 pièce
10313350 25 ml 50°mg d’IgG humaine/ml 25mL
10302870 5 ml Milieu de 50°mg d’IgG humaine/ml2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10117549 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17127903
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Conçu pour la purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à l’échelle de procédés et de laboratoires
  • Composé de protéine recombinante A couplée à une matrice de base à 4 % d’agarose réticulée
  • Capacité de liaison dynamique élevée, fixation en un seul point de la protéine A, avec une récupération élevée, une grande pureté et une faible fuite de ligand
  • Aucun composant de mammifère n’est impliqué pendant le processus de fabrication
  • Matrice : 4°% d’agarose réticulé
  • Granulométrie moyenne : 90 μm (d50V)
  • Ligand : milieu à 6 mg de rProtéine A/ml (E. coli)
  • Capacité de liaison : Milieu à ∽50°mg d’IgG humaine/ml
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 10
  • Spécification de pression/débit  : matrice de base 150 à 250 cm/h ,100 kPa, Colonne XK 50/60, lit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie de protéine A
À utiliser avec (application) Pour la purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à l’échelle de procédés et de laboratoires
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Capacité de liaison Milieu de 50°mg d’IgG humaine/ml2
Type de produit Milieu protéine A Sepharose à débit rapide
Débit 150 à 250 cm/μh
Granulométrie 60 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 9,84 in
Hauteur (métrique) du lit 25 cm
Pression max. 100 kPa
Matrice 4°% d’agarose réticulé
Plage de pH 2 à 9
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Protéine A recombinante (E. coli)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • rProtein A Sepharose Fast Flow
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.