Learn More
Cytiva Milieu d’affinité rProtéine A Sepharose™ à débit rapide
Code produit 10302870 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
25 ml
200 ml
Capacité de liaison:
50°mg d’IgG humaine/ml
Milieu de 50°mg d’IgG humaine/ml2
Conditionnement:
1 pièce
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Capacité de liaison Conditionnement
10302870 5 ml Milieu de 50°mg d’IgG humaine/ml2 1 pièce
10313350 25 ml 50°mg d’IgG humaine/ml 25mL
10117549 200 ml Milieu de 50°mg d’IgG humaine/ml2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10302870 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17127901
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Conçu pour la purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à l’échelle de procédés et de laboratoires
  • Composé de protéine recombinante A couplée à une matrice de base à 4 % d’agarose réticulée
  • Capacité de liaison dynamique élevée, fixation en un seul point de la protéine A, avec une récupération élevée, une grande pureté et une faible fuite de ligand
  • Aucun composant de mammifère n’est impliqué pendant le processus de fabrication
  • Matrice : 4°% d’agarose réticulé
  • Granulométrie moyenne : 90 μm (d50V)
  • Ligand : milieu à 6 mg de rProtéine A/ml (E. coli)
  • Capacité de liaison : Milieu à ∽50°mg d’IgG humaine/ml
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 10
  • Spécification de pression/débit  : matrice de base 150 à 250 cm/h ,100 kPa, Colonne XK 50/60, lit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantité 5 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie de protéine A
À utiliser avec (application) Pour la purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à l’échelle de procédés et de laboratoires
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Capacité de liaison Milieu de 50°mg d’IgG humaine/ml2
Type de produit Milieu protéine A Sepharose à débit rapide
Débit 150 à 250 cm/μh
Granulométrie 60 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 9,84 in
Hauteur (métrique) du lit 25 cm
Pression max. 100 kPa
Matrice 4°% d’agarose réticulé
Plage de pH 2 à 9
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Protéine A recombinante (E. coli)
Format Bulk Media
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.